Learn More
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Yellow
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Chaqueta de softshell de alta visibilidad
- Color: amarillo de advertencia/azul marino
- Material: 94 % poliéster, 6 % elastano
- Interior: 100 % poliéster. Chaqueta softshell de moda con ribetes amarillos en las costuras, así como tiras reflectantes en el casco
- Nuevo corte con ajuste ergonómico, chaqueta de softshell bicolor de alta visibilidad con mangas separables y, por tanto, sirve como chaleco, laminado de forro polar amarillo de advertencia en el interior, cremallera de plástico visible en el centro delantero, 1 bolsillo en el pecho derecho con cremallera, 2 bolsillos laterales de fácil acceso y con cremallera de plástico, mangas separables
- Mangas con lazo y velcro de ancho ajustable, espalda extendida
- Certificado conforme a la norma EN ISO 20471 X2 (chaqueta) EN ISO 20471 X1 (chaleco)
- Tamaños: De S (46/48) a XXL (62/64)
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 30 °C (ciclo delicado), no se puede usar cloro, no apto para secadora, planchado: I punto, no apto para limpieza en seco
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XXXL |
| Sexo | Para hombre |
| Material | Poliéster |
| Color | Amarillo |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Desechables | No |
| Tipo de producto | Hi-vis Jacket |