Learn More
Cytiva Soluciones de rNTP de alta pureza
Código de producto. p-4907749 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Formato:
Líquido
Tipo de producto:
ATP, solución de 100 mM
CTP, solución de 100 mM
GTP, solución de 100 mM
UTP, solución de 100 mM
Cantidad:
25 μmol
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10136184
Marca: Cytiva 27206601
Se utilizan para la transcripción in vitro o para reacciones que requieren rNTP de alta pureza. Las soluciones de rNTP de alta pureza Cytiva Lifescience™ proporcionan soluciones fáciles de usar que ahorran tiempo.
  • Cada lote se ha probado para contaminación de ribonucleasa para garantizar el éxito de su aplicación
  • Alta pureza: >98% de trifosfato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Descripción Estas soluciones son fáciles de usar y ahorran tiempo. Se utilizan para la transcripción in vitro o para reacciones que requieren rNTP de alta pureza.
pH 7,5
Tipo de producto CTP, solución de 100 mM
Concentración 100 mM
Pureza ≥98 % trifosfato
Cantidad 25 μmol
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro, amplificación, secuenciación de didesoxi, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión