Learn More
Cytiva Soluciones de rNTP de alta pureza
Código de producto. 10004164 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Formato:
Líquido
Tipo de producto:
ATP, solución de 100 mM
CTP, solución de 100 mM
GTP, solución de 100 mM
UTP, solución de 100 mM
Cantidad:
25 μmol
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Formato Tipo de producto Cantidad unitSize
10004164 Líquido UTP, solución de 100 mM 25 μmol cada uno
10136184 Líquido CTP, solución de 100 mM 25 μmol 1 PCS
10784737 Líquido GTP, solución de 100 mM 25 μmol cada uno
10676505 Líquido ATP, solución de 100 mM 25 μmol cada uno
4 options
Código de producto. 10004164
Marca: Cytiva 27208601
Se utilizan para la transcripción in vitro o para reacciones que requieren rNTP de alta pureza. Las soluciones de rNTP de alta pureza Cytiva Lifescience™ proporcionan soluciones fáciles de usar que ahorran tiempo.
  • Cada lote se ha probado para contaminación de ribonucleasa para garantizar el éxito de su aplicación
  • Alta pureza: >98% de trifosfato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Descripción Estas soluciones son fáciles de usar y ahorran tiempo. Se utilizan para la transcripción in vitro o para reacciones que requieren rNTP de alta pureza.
pH 7,5
Tipo de producto UTP, solución de 100 mM
Concentración 100 mM
Pureza ≥98 % trifosfato
Cantidad 25 μmol
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro, amplificación, secuenciación de didesoxi, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión