Learn More
3M™ High Protection Surgical Gown, Reinforced
Descripción
- Lightweight and comfortable
- Adjustable neckline
- Good strength characteristics
- For procedures with with expected high levels of fluid
- Meets EN13795 requirements for Standard erformance
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Grande |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN13795 |
| Para utilizar con (aplicación) | Surgical use |
| Sexo | Unisex |
| Longitud (imperial) | 56 in. |
| Longitud (métrico) | 142 cm |
| N.º de bolsillos | None |
| Modelo | Reinforced, 7696 |
| Tipo de producto | Surgical Gown |
| Material | SMS |
| Mostrar más |