Learn More
Merck Bombas de alta capacidad
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Frecuencia:
50 Hz
60 Hz
Tensión:
115 V
220 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Incluye un diseño de pistón para ofrecer mayor potencia
Incluye tubos de 70 cm y 1/4 pulgadas de diámetro y un filtro Millex FA50 para protección contra la humedad en línea
- Fabricación con aluminio fundido
- Manguera dentada escalonada de 1/4 pulgadas
- Tipo de suministro de filtración: Bomba de vacío
Certifications
Lista UL, marca CE
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Tubos de 70 cm y 0,25 pulgadas de diámetro; filtro Millex™ FA50 para protección contra la humedad en línea |
| Certificaciones/conformidad | UL, CE |
| Requisitos eléctricos | 220 V/50 Hz |
| Material | Aluminio fundido |
| Peso (imperial) | 11,7 lb |
| Peso (métrico) | 5,3 kg |
| Caudal | 34/ l/min |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Altura total (imperial) | 8 pulg |
| Altura global (métrico) | 20,3 cm |
| Mostrar más |