Learn More
Chemgene™ Desinfectante de superficies de alto nivel
Código de producto. p-8010821
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. 15176686
Marca: Chemgene™ XTM308
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combina moléculas de principios activos mejoradas con tecnología de limpieza micelar para lograr una rápida penetración de las paredes celulares para garantizar la muerte celular rápida. El desinfectante de superficies de alto nivel Chemgene™ garantiza que se logre la muerte celular en lugar de simplemente suspender su actividad.
Combina moléculas de principios activos mejoradas con tecnología de limpieza micelar para lograr una rápida penetración de las paredes celulares para garantizar la muerte celular rápida. El desinfectante de superficies de alto nivel Chemgene™ garantiza que se logre la muerte celular en lugar de simplemente suspender su actividad.
  • Biodegradable
  • No corrosivo
  • Larga vida útil
  • El concentrado diluido dura hasta 6 meses
  • Cumple la normativa REACH y la directiva sobre productos biocidas
Especificaciones
Aspecto Azul
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 5 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • CHEMGENE HLD4L CONCENTRATE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P315-Consultar a un médico inmediatamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: alcohol C9-C11, bis(3-aminopropyl) dodecylamine, didecyldimethyl ammonium chloride