Learn More
HIGD1B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | HIGD1B |
---|---|
Concentración | 0.5 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823955
|
Proteintech
25367-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813955
|
Proteintech
25367-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HIGD1B | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9P298 | |
51751 | |
HIGD1B Fusion Protein Ag21871 | |
Primary | |
-20°C | |
HIGD1B |
0.5 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CLST11240, CLST11240 15, HIG1 domain family member 1B, HIGD1B, Protein CLST 11240 | |
HIGD1B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |