Descripción
HIF-2 alpha/EPAS1 Monoclonal specifically detects HIF-2 alpha/EPAS1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HIF-2 alpha/EPAS1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2444A |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | anti hif 2 alpha, anti-HIF-2 alpha, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP2, BHLHE73, Class E basic helix-loop-helix protein 73, ECYT4, endothelial PAS domain protein 1, endothelial PAS domain-containing protein 1, ep190b, EPAS1, EPAS-1, HIF-1-alpha-like |
| Símbolos de los genes | EPAS1 |
| Mostrar más |