missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIC2 Antibody (PCRP-HIC2-1B1), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584496 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18584496 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584496

Marca: Novus Biologicals NBP314231MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HIC2 Monoclonal antibody specifically detects HIC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIC2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-HIC2-1B1
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HIC1-related gene on chromosome 22 protein, Hic-2, Hic-3, HRG22KIAA1020hic-2, hypermethylated in cancer 2, hypermethylated in cancer 2 protein, ZBTB30hic-3, Zinc finger and BTB domain-containing protein 30, ZNF907
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human HIC2protein (Uniprot: Q96JB3)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23119
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.