Learn More
Cytiva Medios HIC (cromatografía de interacción hidrófoba)
Código de producto. p-4673268 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Medio Butil Capto
Medio Fenil Capto (sub alto)
Tipo de ligando:
Butilo
Fenil
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Tipo de producto Tipo de ligando unitSize
11344063 Medio Fenil Capto (sub alto) Fenil 25 ml
11638873 Medio Butil Capto Butilo 25 ml
2 options
Código de producto. 11344063
Marca: Cytiva 17545101
Ofrece una alta estabilidad química, propiedades para aumentar la productividad y el acoplamiento de epoxi
  • El alto caudal, la gran capacidad y la baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo
  • Químicamente estable en los tampones acuosos más usados
  • Acoplamiento químico con epoxi
  • El medio Fenil Capto (alto sub) tiene un ligando hidrofóbico de fenilo y es un medio de cromatografía de interacción hidrófoba que se utiliza para la purificación de proteínas
  • El medio Butil Capto tiene un ligando hidrófobo de buttilo y una matriz de agarosa muy entrecruzada
Se utiliza para la captura y en las fases intermedias de purificación de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medio Fenil Capto (sub alto)
Caudal 600 cm/Hoμr
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en la captura y las fases intermedias de purificación de proteínas
Cantidad 25 mL
Tipo de ligando Fenil
Tipo de medios Agarosa muy entrecruzada
Presión máxima 300 kPa
Tamaño de partículas 75 µm
Intervalo de pH De 3 a 13
Requisitos de almacenamiento 4°C a 30°C
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Capacidad de unión 27 mg de BSA/ml
Altura del lecho (métrico) 20 cm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto Phenyl (high sub), 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol