missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

hHR23b Antibody (SAIC-28A-29), Alexa Fluor™ 700 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18583388 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583388 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583388 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320096AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

hHR23b Monoclonal antibody specifically detects hHR23b in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno hHR23b
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SAIC-28A-29
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HHR23B, HR23BUV excision repair protein RAD23 homolog B, p58, RAD23 (S. cerevisiae) homolog B, RAD23 homolog B (S. cerevisiae), RAD23, yeast homolog of, B, XP-C repair complementing complex 58 kDa, XP-C repair complementing protein, XP-C repair-complementing complex 58 kDa protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide "e;ILNDDTALK"e;, derived from the UV excision repair protein RAD23 homolog B, conjugated to KLH.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5887
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.