missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HGFR/c-MET Antibody (emibetuzumab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30154233 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30154233 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30154233 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328239CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

HGFR/c-MET Monoclonal antibody specifically detects HGFR/c-MET in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HGFR/c-MET
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon emibetuzumab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen AUTS9, c-Met, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met
Especie del huésped Human
Inmunógeno HGFR/ c-Met
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4233
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.