missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HGF Antibody (SBF5 C1.7), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18786940 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18786940 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18786940 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002696MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HGF Monoclonal antibody specifically detects HGF in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HGF
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SBF5 C1.7
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen deafness, autosomal recessive 39, DFNB39, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, fibroblast-derived tumor cytotoxic factor, F-TCF, hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor), Hepatopoeitin-A, HGFB, HPTAhepatocyte growth factor, lung fibroblast-derived mitogen, Scatter factor, SFhepatopoeitin-A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human HGF
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3082
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.