Descripción
HFE Polyclonal antibody specifically detects HFE in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HFE |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | dJ221C16.10.1, hemochromatosis, hereditary hemochromatosis protein, hereditary hemochromatosis protein HLA-H, HH, high Fe, HLAH, HLA-HHFE1, MGC103790, MHC class I-like protein HFE, MVCD7 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-306 of human HFE (NP_000401.1).,, Sequence:, SSQMWLQLSQSLKGWDHMFTVDFWTIMENHNHSKESHTLQVILGCEMQEDNSTEGYWKYGYDGQDHLEFCPDTLDWRAAEPRAWPTKLEWERHKIRARQNRAYLERDCPAQLQQLLELGRGVLDQQVPPLVKVTHHVTSSVTTLRCRALNYYPQNITMKWLKDKQPMDAKEFEPKDVLPNGDGTYQGWITLAVPPGEEQRYTCQVEHPGLDQPLIVIWEPSPSGTLV |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |