Learn More
Hexokinase 1 Antibody (7A7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18566413 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
18566413 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18566413 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1516390.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
Hexokinase 1 Monoclonal specifically detects Hexokinase 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Hexokinase 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 7A7
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
N.º de referencia del gen P19367
Alias de gen Brain form hexokinase, EC 2.7.1, EC 2.7.1.1, glycolytic enzyme, hexokinase 1, Hexokinase type I, hexokinase-1, HK I, HK1-ta, HK1-tb, HK1-tc, HKI, HXK1
Símbolos de los genes HK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human HK1 expressed in E. Coli (between residues 290-430). [UniProt# P19367]
Peso molecular del antígeno 102 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3098
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only