Learn More
Hexokinase 1 Antibody (4D7), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18497525 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18497525 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18497525 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP104295AF350
Mouse Monoclonal Antibody
Hexokinase 1 Monoclonal antibody specifically detects Hexokinase 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Hexokinase 1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 4D7
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Brain form hexokinase, EC 2.7.1, EC 2.7.1.1, glycolytic enzyme, hexokinase 1, Hexokinase type I, hexokinase-1, HK I, HK1-ta, HK1-tb, HK1-tc, HKI, HXK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Hexokinase1 (1-917aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3098
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ