Learn More
HEXB Antibody (HEXB/7762), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18633665 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18633665 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18633665
Marca: Novus Biologicals NBP323982PE
Mouse Monoclonal Antibody
HEXB Monoclonal antibody specifically detects HEXB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HEXB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HEXB/7762
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen beta-hexosaminidase subunit beta, Beta-N-acetylhexosaminidase subunit beta, Cervical cancer proto-oncogene 7 protein, EC 3.2.1.52, ENC-1AS, HCC-7, hexosaminidase B (beta polypeptide), Hexosaminidase subunit B, N-acetyl-beta-glucosaminidase subunit beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment human HEXB protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurodegeneration
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3074
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ