Learn More
Hexano, Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hexane |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Densidad | 0.659g/mL at 25°C |
Cantidad | 25 L |
Límite de explosión | 0.077 |
Temperatura de inflamación | −26°C (−14.8°F) |
Punto de ignición | 453°F |
Fórmula lineal | CH3(CH2)4CH3 |
Presión de vapor | 5.2psi (37.7°C), 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C) |
Número UN | 1208 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hexane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.