Learn More
Hexahidro-1,3,5-trifenil-1,3,5-triazina, 98 %
Código de producto. 11382167
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11382167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09620.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-78-1
Fórmula molecular C21H21N3
Peso molecular (g/mol) 315.42
Número MDL MFCD00043590
Clave InChI VASMRQAVWVVDPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexahydro-1,3,5-triphenyl-1,3,5-triazine, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-triphenyl, anhydroformaldehyde aniline, 1,3,5-triphenylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-triphenylhexahydro-s-triazine, unii-x3tz97444k, s-triazine, hexahydro-1,3,5-triphenyl, 1,3,5-triphenyl-1,3,5-triazaperhydroine, anhydroformaldehyde aniline van, methyleneaniline trimer
PubChem CID 7065
Nombre IUPAC 1,3,5-trifenil-1,3,5-triazinano
SMILES C1N(CN(CN1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexahydro-1,3,5-triphenyl-1,3,5-triazine
Punto de fusión 190°C to 192°C
Cantidad 10 g
Beilstein 91510
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.42
Porcentaje de pureza 98%