Learn More
Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) Antibody (S05-8G1), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Especificaciones
Antígeno Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like)
Clon S05-8G1
Concentración 0.3 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18692804
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-19959-100ul
100 μg
645.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18671775
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-19959-50ul
50 μg
421.00€
50 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) Monoclonal antibody specifically detects Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like)
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
144983
IgG
Affinity purified
S05-8G1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1-like 2, hnRNP A1-like 2, hnRNP core protein A1-like 2, HNRNPA1L, LOC144983, MGC102957
A synthetic peptide of human Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) (Uniprot # Q5TBS2)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.