Learn More
Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) Antibody (S05-8G1), Novus Biologicals™
Código de producto. 18692804 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18692804 100 μg 100 microlitros
18671775 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18692804
Marca: Novus Biologicals NBP319959100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) Monoclonal antibody specifically detects Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S05-8G1
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1-like 2, hnRNP A1-like 2, hnRNP core protein A1-like 2, HNRNPA1L, LOC144983, MGC102957
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) (Uniprot # Q5TBS2)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 144983
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG