missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) Antibody (S05-8G1), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) Monoclonal antibody specifically detects Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S05-8G1 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1-like 2, hnRNP A1-like 2, hnRNP core protein A1-like 2, HNRNPA1L, LOC144983, MGC102957 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide of human Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) (Uniprot # Q5TBS2) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?