missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HES-1 Polyclonal specifically detects HES-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Polyclonal |
| Alias de gen | BHLHB39, bHLHb39hairy homolog (Drosophila), Class B basic helix-loop-helix protein 39, FLJ20408, Hairy and enhancer of split 1, hairy and enhancer of split 1, (Drosophila), Hairy homolog, Hairy-like protein, Hes1, HES-1, hHL, HL, HRYHHL, transcription factor HES-1 |
| Peso molecular del antígeno | 30 kDa |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?