missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Herpes Simplex Virus 1 Antibody (HSVI/2045), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588742 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18588742 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588742

Marca: Novus Biologicals NBP308639R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Herpes Simplex Virus 1 Monoclonal antibody specifically detects Herpes Simplex Virus 1 in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Herpes Simplex Virus 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon HSVI/2045
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Herpes simplex virus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus type 1, HSV 1, Human herpesvirus 1, Human herpesvirus type 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Baculovirus-expressed Herpes Simplex Virus 1 DNA polymerase (POL) and POL/UL42 complex
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.