Learn More
HER-2 / c-erbB-2 / neu / CD340 Mouse, Clone: ERBB2/2452, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2064-MSM12-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939957
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
HER-2 / c-erbB-2 / neu / CD340
Cell Surface
ERBB2/2452
Unconjugated
Mouse
185kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
2064
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human HER-2 protein fragment (apprx. aa 311-462)
SKBR-3 Cells or Breast Cancers.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.