missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hepatocyte Specific Antigen Antibody (HSA133), DyLight 755, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Hepatocyte Specific Antigen Monoclonal specifically detects Hepatocyte Specific Antigen in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Hepatocyte Specific Antigen |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HSA133 |
| Conjugado | DyLight 755 |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Alias de gen | Hepatocyte, HSA |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | SK-H1A9-2 human hepatocellular carcinoma cells |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?