missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hepatitis G Virus Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588483 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
18588483 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588483 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10093584APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Hepatitis G Virus Polyclonal antibody specifically detects Hepatitis G Virus in Human, Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Dilución Western Blot
Inmunógeno Reacts with residues 2268-2276 [CDKCEARQE] of HGV.
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.