missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hepatitis E Virus Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18540554 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18540554 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18540554

Marca: Novus Biologicals NB10093583APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Hepatitis E Virus Polyclonal antibody specifically detects Hepatitis E Virus in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hepatitis E Virus
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen HEV
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno residues 627-637 [CPECRTLGLQG] of the 71 kDa HEV capsid protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.