Learn More
Hepatitis C Virus Core Antigen Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18349794 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18349794 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18349794
Marca: Novus Biologicals NBP313008
Rabbit Polyclonal Antibody
Hepatitis C Virus Core Antigen Polyclonal antibody specifically detects Hepatitis C Virus Core Antigen in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Hepatitis C Virus Core Antigen
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 20% Glycerol (pH7)
Alias de gen Core protein p19, HCcAg, HCV core antigen, HCV core protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of Hepatitis C Virus Core Antigen (HCV 2a (strain JFH-1)). The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 951475
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG