Learn More
Heparanase/HPSE Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18370994 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18370994 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18370994
Marca: Novus Biologicals NBP314371
Rabbit Polyclonal Antibody
Heparanase/HPSE Polyclonal antibody specifically detects Heparanase/HPSE in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Heparanase/HPSE
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.2, endo-glucoronidase, HEP, heparanase, Heparanase-1, Hpa1, HPAheparanase exon 9 and 10 deletion, HPR1, HPSE1heparanase-1, HSE1heparanase exon10-deletion
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10855
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.