Learn More
Heparan Sulfate Proteoglycan 2 Antibody (A71), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18475172 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18475172 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18475172 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP223522H
Mouse Monoclonal Antibody
Heparan Sulfate Proteoglycan 2 Monoclonal antibody specifically detects Heparan Sulfate Proteoglycan 2 in Human, Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Affinity Purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Heparan Sulfate Proteoglycan 2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Affinity Purification
Clasificación Monoclonal
Clon A71
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, endorepellin (domain V region), heparan sulfate proteoglycan 2, HSPG, perlecan, perlecan proteoglycan, PLCSchwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), PRCAN, SJA, SJS, SJS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bovine corneal endothelial cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3339
Especies diana Human, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1