Learn More
Hemoglobin beta Antibody (1G8) - Chimeric, Novus Biologicals™
Código de producto. 30279655 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
30279655 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 30279655 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343581
Rabbit Monoclonal Antibody
Hemoglobin beta Monoclonal antibody specifically detects Hemoglobin beta in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Hemoglobin beta
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen beta globin chain, beta-globin, CD113t-C, HBBB, HBD, Hemoglobin beta chain, hemoglobin subunit beta, hemoglobin, beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The original antibody was generated by immunizing BALB/c mice with synthetic N-terminal glycopeptide (VHLTPEC) and KLH conjugate. (Uniprot# P68871)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3043
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG