missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hemoglobin A2 Antibody (HBA/9193R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18622254 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18622254 20 μg 20 microgramos
18653825 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18622254

Marca: Novus Biologicals NBP32392420ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Hemoglobin A2 Monoclonal antibody specifically detects Hemoglobin A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hemoglobin A2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HBA/9193R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen alpha globin, alpha-2 globin, Alpha-globin, Hemoglobin alpha chain, hemoglobin subunit alpha, hemoglobin, alpha 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-100) of human Hemoglobin A2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3040
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.