Learn More
Hemoglobin A2 Antibody (HBA/9193R), Novus Biologicals™
Código de producto. 18653825 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18653825 100 μg 100 microgramos
18622254 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18653825
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals NBP323924100ug
Rabbit Monoclonal Antibody
Hemoglobin A2 Monoclonal antibody specifically detects Hemoglobin A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Hemoglobin A2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HBA/9193R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen alpha globin, alpha-2 globin, Alpha-globin, Hemoglobin alpha chain, hemoglobin subunit alpha, hemoglobin, alpha 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-100) of human Hemoglobin A2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3040
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ