missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Antibody (736440) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 18592246 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592246 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592246 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB73092E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Helios Monoclonal antibody specifically detects Helios in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Helios
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 736440
Conjugado DyLight 405
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HELIOS, IKAROS family zinc finger 2 (Helios), Ikaros family zinc finger protein 2, MGC34330, subfamily 1A, 2 (Helios), zinc finger DNA binding protein Helios, zinc finger protein Helios, ZNF1A2, ZNFN1A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Helios, Met1-Gln97, Accession # Q9UKS7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22807
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.