missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Antibody (22F6), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18033664 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18033664 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18033664 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP237723AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

Helios Monoclonal specifically detects Helios in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Helios
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 22F6
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen HELIOS, IKAROS family zinc finger 2 (Helios), Ikaros family zinc finger protein 2, MGC34330, subfamily 1A, 2 (Helios), zinc finger DNA binding protein Helios, zinc finger protein Helios, ZNF1A2, ZNFN1A2
Símbolos de los genes IKZF2
Especie del huésped Armenian Hamster
Inmunógeno Peptide coresponding to the amino acids 51-107 of Helios.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22807.0
Especificidad de la prueba The armenian hamster monoclonal antibody 22F6 recognizes Helios, a transcription factor expressed in some hematopoietic stem cells, and at high levels in thymic-derived regulatory T cells.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.