missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helicobacter Pylori Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18198929 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18198929 0.5 mL 0.50 ml
18283381 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18198929

Marca: Novus Biologicals NB1207788

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Helicobacter Pylori Polyclonal specifically detects Helicobacter Pylori in Bacteria samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Helicobacter Pylori
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS (pH 7.4), 0.2% BSA, Tween-20 with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen H. pylori
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Total lysate of H. pylori.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This antibody reacts with the 54 kDa (flagellin) of H. pylori. The antibody stains the bacteria present on the surface of the epithelium or in the cytoplasm of the epithelial cells. H. pylori is known to cause peptic ulcer and chronic gastritis in humans.
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.