Learn More
3M™ Tubo de respiración EPDM de alta resistencia, SS-BT-44
Código de producto. 17746973
Change view
Click to view available options
:
Tubo de respiración; para su uso con: Sistemas de respirador purificador de aire eléctrico 3M™
Código de producto.
17746973 Tubo de respiración; para su uso con: Sistemas de respirador purificador de aire eléctrico 3M™
1 options
Código de producto. 17746973 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100236824
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El tubo de respiración EPDM de alta resistencia 3M™, SS-BT-44 es un tubo de respiración de caucho EPDM de longitud fija diseñado para su uso con determinados sistemas de aire eléctricos 3M™ aprobados.
  • Tubo de respiración de longitud fija fabricado con caucho EPDM
  • Aprobado para su uso con respirador de aire eléctrico 3M™ PF-600E
  • Adecuado para su uso con cascos 3M™ Versaflo™ específicos cuando se utiliza la rosca ADP-03 de QRS con conjunto de adaptador 3M™.
  • 80 cm de longitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Caucho EPDM