Learn More
3M™ Tubo de respiración de EPDM de alta resistencia
Descripción
- Adecuados para su uso con cascos específicos 3M™ Versaflo™, incluidas las campanas extractoras de las series M-200, M-300 y S.
- Manguera de caucho EPDM
- 100 cm de longitud
- Cubiertas protectoras para tubos de respiración disponibles para alargar la vida útil de los tubos