Learn More
3M™ Tubo de respiración de EPDM de alta resistencia
Código de producto. 17796993
Change view
Click to view available options
Modelo:
SC-BT-44-L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
17796993 - -
17786993 SC-BT-44-L cada uno
2 options
Código de producto. 17796993
Marca: 3M™ 7100265244
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tubo de respiración de longitud fija extendida hecho de caucho EPDM.
  • Adecuados para su uso con cascos específicos 3M™ Versaflo™, incluidas las campanas extractoras de las series M-200, M-300 y S.
  • Manguera de caucho EPDM
  • 100 cm de longitud
  • Cubiertas protectoras para tubos de respiración disponibles para alargar la vida útil de los tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.