Descripción
- Sellado hermético de placas multipocillo
- Temperatura de sellado fija para obtener resultados reproducibles
- Elimina la evaporación en PCR, reduciendo la contaminación cruzada.
- Cierra placas de 96 - y 384 - pocillos
- Diseño compacto, dispositivo portátil
- Los termostatos integrados evitan el sobrecalentamiento.
- Mecánica mejorada para un sellado aún más sencillo
- Adaptador de placas para PCR incluido
Especificaciones
Especificaciones
| Hertz | 50/60 Hz |
| Tensión | 100/230 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 X 250 x 230 mm |
| Requisitos eléctricos | 100/230 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de 96 y 384 pocillos |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |