missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heartworm Antibody (HW1-39), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18071256 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.125 mL
Tamaño de la unidad:
125 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18071256 0.125 mL 125 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18071256 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10063168H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Heartworm Monoclonal specifically detects Heartworm in Invertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Heartworm
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon HW1-39
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen Dirofilaria immitus
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Made to Invertebrates HEARTWORM
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.125 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba NB100-63168 recognizes both male and female ether extracted parasite antigen of canine heartworm. Canine heartworm infection, caused by the filarial nematode Dirofilaria immitis is an insidious and potentially fatal condition transmitted by mosquitoes, which primarily affects the heart and lungs of dogs, but may also affect other species including cats, foxes, sea-lions, ferrets and humans. Canine heartworm disease, resulting ultimately in damage to the pulmonary vasculature system, is largely attributed to the immunological response of the host to the presence of the adult parasites, and in many cases their microscopic offspring (microfilaria) which circulate in the bloodstream, but growing evidence suggests the involvement of further factors/mediators.
Especies diana Invertebrate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.