Learn More
Novus Biologicals™ Heart Ventricle Tissue Slides (Arrhythmia Right)- Paraffin
Código de producto. 18639070 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 18639070
Marca: Novus Biologicals™ NBP277852
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Especie Human
Especificidad de diana Heart Ventricle
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.