missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HE4/WFDC2 Monoclonal antibody specifically detects HE4/WFDC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HE4/WFDC2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL12917 |
| Conjugado | Janelia Fluor 549 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | dJ461P17.6, EDDM4, Epididymal secretory protein E4, epididymis-specific, whey-acidic protein type, four-disulfide core, HE4MGC57529, Major epididymis-specific protein E4, Putative protease inhibitor WAP5, WAP domain containing protein HE4-V4, WAP four-disulfide core domain 2, WAP four-disulfide core domain protein 2, WAP5epididymal protein 4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q14508, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?