Descripción
HDGF Polyclonal specifically detects HDGF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HDGF |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P51858 |
| Alias de gen | FLJ96580, hepatoma-derived growth factor, hepatoma-derived growth factor (high-mobility group protein 1-like), High mobility group protein 1-like 2, HMG-1L2, HMG1L2DKFZp686J1764 |
| Símbolos de los genes | HDGF |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |