missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDAC9 Antibody (OTI7G2), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18149644 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18149644 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18149644 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271493F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HDAC9 Monoclonal specifically detects HDAC9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HDAC9
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7G2
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.5.1.98, HD7b, HD7HDAC, HD9, HDAC7, HDAC7BDKFZp779K1053, HDRP, histone deacetylase 4/5-related protein, Histone deacetylase 7B, histone deacetylase 9, Histone deacetylase-related protein, KIAA0744HDAC9B, MEF-2 interacting transcription repressor (MITR) protein, MEF2-interacting transcription repressor MITR, MITRHDAC9FL
Símbolos de los genes HDAC9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 181-460 of human HDAC9 (NP_055522) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Epigenetics, Histone Deacetylases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9734.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.