missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDAC9 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583504 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18583504 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583504

Marca: Novus Biologicals NBP158250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HDAC9 Polyclonal antibody specifically detects HDAC9 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HDAC9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 μg/mL
Formulación PBS, 2% Sucrose
N.º de referencia del gen A7E2F3
Alias de gen EC 3.5.1.98, HD7b, HD7HDAC, HD9, HDAC7, HDAC7BDKFZp779K1053, HDRP, histone deacetylase 4/5-related protein, Histone deacetylase 7B, histone deacetylase 9, Histone deacetylase-related protein, KIAA0744HDAC9B, MEF-2 interacting transcription repressor (MITR) protein, MEF2-interacting transcription repressor MITR, MITRHDAC9FL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to HDAC9(histone deacetylase 9) The peptide sequence was selected form the middle region of HDAC9. Peptide sequence GQVGAVKVKEEPVDSDEDAQIQEMESGEQAAFMQQVIGKDLAPGFVIKVI. The peptide sequence for this immunogen was taken from within the described region.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9734
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.