missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ HDAC1 Monoclonal Antibody (E31), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody
190.00€ - 449.00€
Especificaciones
| Antígeno | HDAC1 |
|---|---|
| Clon | E31 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17949512
![]() |
Invitrogen™
MA551103 |
200 μL |
449.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17969752
|
Invitrogen™
MA551104 |
20 μL |
190.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Histone acetylation and deacetylation, catalyzed by multisubunit complexes, play a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. HDAC1 belongs to the histone deacetylase/acuc/apha family and is a component of the histone deacetylase complex. It also interacts with retinoblastoma tumor-suppressor protein and this complex is a key element in the control of cell proliferation and differentiation. Together with metastasis-associated protein-2, HDAC1 deacetylates p53 and modulates its effect on cell growth and apoptosis.Especificaciones
| HDAC1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4 | |
| DKFZp686H12203; GON-10; HD1; Hdac1; Hdac1-ps; Histone deacetylase 1; histone deacetylase 1-like protein; MommeD5; reduced potassium dependency, yeast homolog-like 1; RP4-811H24.2; RPD3; RPD3L1 | |
| HDAC1 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G | |
| HDAC1 |
| E31 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q13547 | |
| 3065 | |
| Recombinant Human HDAC1 protein, Met1-Ala482 (Accession #Q13547). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto