Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, móvil
Código de producto. p-175115
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
48 × 30 × 34 pulg (121,9 × 76,2 × 86,4 cm)
60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm)
72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm)
96 × 30 × 34 pulg (243,9 × 76,2 × 86,4 cm)
Material:
Acero inoxidable
Peso (métrico):
47,6 kg
56,2 kg
58,9 kg
63 kg
70,7 kg
71 kg
72,5 kg
82,5 kg
91 kg
92 kg
103 kg
Tipo de bastidor:
Base abierta (bastidor en H)
Base abierta (bastidor en U)
Con estante inferior
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15977181
Marca: Metro™ MWT306FS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahora es fácil mover los equipos de laboratorio. La mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable Metro HD Super, con una base abierta y funciones de movilidad integradas, está diseñada para ofrecer limpieza, estabilidad y comodidad en cualquier entorno de laboratorio.
  • Con cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm de diámetro, dos con frenos de pie
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 sin uniones y con bordes redondeados
  • Altura cómoda de 86,4 cm
  • La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assembles easily without tools. Casters sold separately.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa móvil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Tipo de bastidor Con estante inferior
Altura (imperial) 34 in
Altura (métrico) 86,4 cm
Incluye Cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm (5 in) de diámetro, dos con frenos de pie
Longitud (imperial) 60 in
Longitud (métrico) 152,4 cm
Peso (imperial) 160 lb
Peso (métrico) 72,5 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Acero inoxidable