Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, móvil
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
48 × 30 × 34 pulg (121,9 × 76,2 × 86,4 cm)
60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm)
72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm)
96 × 30 × 34 pulg (243,9 × 76,2 × 86,4 cm)
Material:
Acero inoxidable
Peso (métrico):
47,6 kg
56,2 kg
58,9 kg
63 kg
70,7 kg
71 kg
72,5 kg
82,5 kg
91 kg
92 kg
103 kg
Tipo de bastidor:
Base abierta (bastidor en H)
Base abierta (bastidor en U)
Con estante inferior
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm de diámetro, dos con frenos de pie
- Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 sin uniones y con bordes redondeados
- Altura cómoda de 86,4 cm
- La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assembles easily without tools. Casters sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mesa móvil |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 96 × 30 × 34 pulg (243,9 × 76,2 × 86,4 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
| Tipo de bastidor | Base abierta (bastidor en U) |
| Altura (imperial) | 34 in |
| Altura (métrico) | 86,4 cm |
| Incluye | Cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm (5 in) de diámetro, dos con frenos de pie |
| Longitud (imperial) | 96 in |
| Longitud (métrico) | 243,9 cm |
| Peso (imperial) | 201 lb |
| Mostrar más |